4-Cyano-4'-hexyloxybiphenyl ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H55876.06EA 4060 DKK
H55876.06 H55876.03
4-Cyano-4'-hexyloxybiphenyl ≥97%
4-Cyano-4'-hexyloxybiphenyl
Formel: C₁₉H₂₁NO
Molekylvægt: 279,38 g/mol
Smeltepunkt: 56…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134145
CAS-nummer: 41424-11-7
EINECS: 255-358-2