4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H27473.14EA 3720 DKK
H27473.14 H27473.06
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride 97%
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Formel: C₈H₉ClN₂
Molekylvægt: 168,62 g/mol
Smeltepunkt: 279…284 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861472
CAS-nummer: 15996-76-6