(4-Chlorophenylthio)acetonitrile ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A12319.03EA 270 DKK
A12319.03 A12319.06
(4-Chlorophenylthio)acetonitrile ≥98%
(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
Formel: C₈H₆ClNS
Molekylvægt: 183,66 g/mol
Smeltepunkt: 79…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00019832
CAS-nummer: 18527-19-0