1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B22003.22EA 2590 DKK
B22003.22 B22003.06 B22003.14
1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole 96%
1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole
Formel: C₇H₆N₄OS
Molekylvægt: 194,21 g/mol
Smeltepunkt: 169…171 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00132898
CAS-nummer: 52431-78-4
EINECS: 257-909-2