2-(1-Piperazinyl)nicotinamide 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50967.MDEA 917 DKK
H50967.MD H50967.03
2-(1-Piperazinyl)nicotinamide 95%
2-(1-Piperazinyl)nicotinamide
Formel: C₁₀H₁₄N₄O
Molekylvægt: 206,25 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061093
CAS-nummer: 87394-64-7