Choline iodide ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L00860.09EA 419 DKK
L00860.09 L00860.30 L00860.18
Choline iodide ≥98%
Choline iodide
Formel: C₅H₁₄INO
Molekylvægt: 231,08 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 270 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011900
CAS-nummer: 17773-10-3
EINECS: 241-754-2