2-Bromoindene ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B25474.03EA 455 DKK
B25474.03 B25474.14 B25474.06
2-Bromoindene ≥98%
2-Bromoindene
Formel: C₉H₇Br
Molekylvægt: 195,06 g/mol
Smeltepunkt: 35…37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797863
CAS-nummer: 10485-09-3