4-(3-Methoxyphenoxy)piperidine ≥99%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50964.03EA 3210 DKK
H50964.03 H50964.MD
4-(3-Methoxyphenoxy)piperidine ≥99%
4-(3-Methoxyphenoxy)piperidine
Formel: C₁₂H₁₇NO₂
Molekylvægt: 207,27 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061092
CAS-nummer: 162402-37-1