4-(2-Ethoxyphenoxy)piperidine
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50922.MDEA 873 DKK
H50922.MD H50922.03
4-(2-Ethoxyphenoxy)piperidine
4-(2-Ethoxyphenoxy)piperidine
Formel: C₁₃H₁₉NO₂
Molekylvægt: 221,30 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061063
CAS-nummer: 420137-19-5