4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50812.03EA 3080 DKK
H50812.03 H50812.MD
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine ≥97%
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine
Formel: C₁₂H₁₄F₃NO₂
Smeltepunkt: 71…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06656166
CAS-nummer: 287952-67-4