3-(3-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H51180.MDEA 914 DKK
H51180.MD H51180.03
3-(3-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
3-(3-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₅Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11870724
CAS-nummer: 1185301-51-2