4-(2-Chloro-5-methylphenoxy)piperidine ≥99%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50778.MDEA 818 DKK
H50778.MD
4-(2-Chloro-5-methylphenoxy)piperidine ≥99%
4-(2-Chloro-5-methylphenoxy)piperidine
Formel: C₁₂H₁₆ClNO
Molekylvægt: 225,72 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06246346
CAS-nummer: 254883-43-7