5-Methyl-2-(tributylstannyl)thiazole ≥90%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H51531.MDEA
1350
DKK
H51531.MD
H51531.03
5-Methyl-2-(tributylstannyl)thiazole ≥90%
5-Methyl-2-(tributylstannyl)thiazole
Formel:
C₁₆H₃₁NSSn Molekylvægt: 388,19 g/mol |
MDL Number:
MFCD09025809 CAS-nummer: 848613-91-2 ADR: 6.1,III |