2-Ethoxy-4-(tributylstannyl)thiazole 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H51505.MDEA 1080 DKK
H51505.MD
2-Ethoxy-4-(tributylstannyl)thiazole 96%
2-Ethoxy-4-(tributylstannyl)thiazole
Formel: C₁₇H₃₃NOSSn
Molekylvægt: 418,21 g/mol
MDL Number: MFCD07787373
CAS-nummer: 240816-28-8
ADR: 6.1,III