1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrole ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H51438.06EA
4070
DKK
H51438.06
H51438.03
1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrole ≥98%
1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrole
Formel:
C₁₇H₃₃NSn Molekylvægt: 370,15 g/mol Massefylde: 1,122 Flammepunkt: 98 °C (208 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01319022 CAS-nummer: 118486-97-8 ADR: 6.1,III |