1-Methyl-5-(tributylstannyl)imidazole ≥90%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H51405.03EA 2480 DKK
H51405.03
1-Methyl-5-(tributylstannyl)imidazole ≥90%
1-Methyl-5-(tributylstannyl)imidazole
Formel: C₁₆H₃₂N₂Sn
Molekylvægt: 371,15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01319031
CAS-nummer: 147716-03-8
ADR: 6.1,III