1-Methyl-2-(tributylstannyl)imidazole ≥90%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H51523.03EA 3580 DKK
H51523.03
1-Methyl-2-(tributylstannyl)imidazole ≥90%
1-Methyl-2-(tributylstannyl)imidazole
Formel: C₁₆H₃₂N₂Sn
Molekylvægt: 371,15 g/mol
MDL Number: MFCD01319030
CAS-nummer: 105494-69-7
ADR: 6.1,III