(±)-Isoborneol ≥95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B20632.14EA 192 DKK
B20632.14 B20632.22 B20632.36
(±)-Isoborneol ≥95%
(±)-Isoborneol
Formel: C₁₀H₁₈O
Smeltepunkt: ∼210 °C (subl.)
Flammepunkt: 74 °C (165 °F)
MDL Number: MFCD00074821
CAS-nummer: 124-76-5
EINECS: 204-712-4
ADR: ,