3-Butylidenephthalide mixture E/Z 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A10353.30EA 4420 DKK
A10353.30 A10353.18 A10353.09
3-Butylidenephthalide mixture E/Z 95%
3-Butylidenephthalide
Formel: C₁₂H₁₂O₂
Molekylvægt: 188,23
Kogepunkt: 108…109 °C (0,1 mmHg)
Massefylde: 1,103
Flammepunkt: 132 °C (269 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047319
CAS-nummer: 551-08-6
EINECS: 208-991-3