trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium(II) (27,1% Pd)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
10006.03EA 1620 DKK
10006.03 10006.02
trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium(II) (27,1% Pd)
trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium(II)
Formel: C₁₄H₁₀Cl₂N₂Pd
Molekylvægt: 383,57 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013123
CAS-nummer: 14220-64-5
EINECS: 238-085-3
ADR: 6.1,III