Ethyl-4-chloro-6-fluoroquinoline-3-carboxylate 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50502.MDEA 618 DKK
H50502.MD H50502.03
Ethyl-4-chloro-6-fluoroquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl-4-chloro-6-fluoroquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₉ClFNO₂
Molekylvægt: 253,66 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173350
CAS-nummer: 77779-49-8