Ethyl-4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H50509.03EA 3210 DKK
H50509.03
Ethyl-4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₂ClNO₃
Molekylvægt: 265,70
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173395
CAS-nummer: 27568-05-4