Propargyl-p-toluenesulphonate ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAT1455-5GEA 1320 DKK
TCIAT1455-5G
Propargyl-p-toluenesulphonate ≥96.0% (by GC)
Propargyl-p-toluenesulphonate
Formel: C₁₀H₁₀O₃S
Molekylvægt: 210,25 g/mol
MDL Number: MFCD00078365
CAS-nummer: 6165-76-0
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/74/28995474.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 96.0 %