Propargyl-p-toluenesulfonate ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L12075.09EA 850 DKK
L12075.09
Propargyl-p-toluenesulfonate ≥97%
Propargyl-p-toluenesulfonate
Formel: C₁₀H₁₀O₃S
Kogepunkt: 117…121 °C (0,3 mmHg)
Massefylde: 1,220
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078365
CAS-nummer: 6165-76-0
EINECS: 000-000-0