Salpetersyre 0.1 mol/l (0.1 N), Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ100
16355-1LEA 376 DKK
16355-1L
Salpetersyre 0.1 mol/l (0.1 N), Supelco®
Salpetersyre
Formel: HNO₃
Molekylvægt: 63,01 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
UN nummer: 3264
ADR: 8,III