5-Methyl-3-pyridineboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H52891.MDEA
740
DKK
H52891.MD
H52891.03
5-Methyl-3-pyridineboronic acid ≥98%
5-Methyl-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₆H₈BNO₂ Molekylvægt: 136,95 g/mol Smeltepunkt: >300 °C |
MDL Number:
MFCD03428528 CAS-nummer: 173999-18-3 |