3-(4-Methylphenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H54813.03EA 1180 DKK
H54813.03 H54813.06 H54813.MD
3-(4-Methylphenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole ≥97%
3-(4-Methylphenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₁₅H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02650635
CAS-nummer: 16151-03-4