Methyl-3-amino-4-methylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAA1432-25GEA 156 DKK
TCIAA1432-25G
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molekylvægt: 165,19 g/mol
MDL Number: MFCD00025206
CAS-nummer: 18595-18-1
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/25/28929425.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 117.0 deg-C