Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H34348.09EA
2700
DKK
H34348.09
H34348.03
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate 97%
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Formel:
C₈H₈N₂O₄ Molekylvægt: 196,16 Smeltepunkt: 188…191 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00017562 CAS-nummer: 3987-92-6 |