Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO326390010EA 418 DKK
ACRO326390010 ACRO326390050
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 97%
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Formel: C₈H₈ClNO₂
Molekylvægt: 185,61 g/mol
Smeltepunkt: 106…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01320686
CAS-nummer: 84228-44-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
HPLC ≥96.0 %