Methyl-2,6-dichloroisonicotinate ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A17468.06EA 1660 DKK
A17468.06 A17468.03
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate ≥97%
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂
Molekylvægt: 206,03 g/mol
Smeltepunkt: 80…84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044409
CAS-nummer: 42521-09-5
EINECS: 255-868-5