3-Phenylpropionitrile ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L06483.18EA 1350 DKK
L06483.18 L06483.09
3-Phenylpropionitrile ≥98%
3-Phenylpropionitrile
Formel: C₉H₉N
Molekylvægt: 131,18
Kogepunkt: 261 °C
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 1,008
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001961
CAS-nummer: 645-59-0
EINECS: 211-447-8
ADR: 6.1,III