2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B20086.03EA 345 DKK
B20086.03 B20086.14 B20086.06
2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol ≥98%
2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol
Formel: C₁₀H₁₈O
Molekylvægt: 154,25 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026060
CAS-nummer: 79604-66-3