4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H26455.03EA 916 DKK
H26455.03
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde ≥97%
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
Smeltepunkt: 70…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094460
CAS-nummer: 252004-45-8