8-Hexadecanol ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B20734.22EA
0
DKK
B20734.22
8-Hexadecanol ≥97%
8-Hexadecanol
Formel:
C₁₆H₃₄O Molekylvægt: 242,45 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00046733 CAS-nummer: 19781-83-0 |