6-Bromo-4-methylquinoline 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33298.03EA 1680 DKK
H33298.03 H33298.MD
6-Bromo-4-methylquinoline 96%
6-Bromo-4-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈BrN
Molekylvægt: 222,08 g/mol
Smeltepunkt: 94…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258893
CAS-nummer: 41037-28-9