3-Fluoro-4-pyridineboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H53109.MDEA
1240
DKK
H53109.MD
H53109.03
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₅BFNO₂ Molekylvægt: 140,91 Smeltepunkt: 237…239 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03788558 CAS-nummer: 458532-97-3 |