2-sec-Butylthiazole ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A13483.14EA 3030 DKK
A13483.14 A13483.06
2-sec-Butylthiazole ≥98%
2-sec-Butylthiazole
Formel: C₇H₁₁NS
Molekylvægt: 141,24 g/mol
Kogepunkt: 174…175 °C
Massefylde: 1,007
Flammepunkt: 58 °C (136 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051951
CAS-nummer: 18277-27-5
EINECS: 242-154-3
ADR: 3,III