5-(2-Methylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L19262.03EA 2150 DKK
L19262.03 L19262.MD
5-(2-Methylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
5-(2-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Formel: C₈H₈N₄
Molekylvægt: 160,18 g/mol
Smeltepunkt: 151…154 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093095
CAS-nummer: 51449-86-6
EINECS: 000-000-0