5-Methylbenzoxazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAM1688-25GEA 4530 DKK
TCIAM1688-25G TCIAM1688-5G
5-Methylbenzoxazole ≥98.0% (by GC)
5-Methylbenzoxazole
Formel: C₈H₇NO
Molekylvægt: 133,15 g/mol
Kogepunkt: 96°C
MDL Number: MFCD00216938
CAS-nummer: 10531-78-9
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/92/28975992.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C