5-Methylbenzoxazole ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B22596.06EA 380 DKK
B22596.06 B22596.14 B22596.03
5-Methylbenzoxazole ≥99%
5-Methylbenzoxazole
Formel: C₈H₇NO
Molekylvægt: 133,15
Smeltepunkt: 41…44 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216938
CAS-nummer: 10531-78-9