3-Phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H31606.03EA 777 DKK
H31606.03
3-Phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid ≥97%
3-Phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
Molekylvægt: 189,17 g/mol
Smeltepunkt: 180…182 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01936010
CAS-nummer: 14442-12-7