3-Bromo-1H-indazole ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H37775.09EA 3270 DKK
H37775.09 H37775.03
3-Bromo-1H-indazole ≥97%
3-Bromo-1H-indazole
Formel: C₇H₅BrN₂
Molekylvægt: 197,04 g/mol
Smeltepunkt: 148…149 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00159926
CAS-nummer: 40598-94-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III