3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H31548.06EA 1780 DKK
H31548.06 H31548.03
3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile ≥98%
3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₅F₂N
Molekylvægt: 153,13 g/mol
Smeltepunkt: 39…44 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07777154
CAS-nummer: 847502-83-4
ADR: 6.1,III