Methyl-3,5-dibromobenzoate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B20668.03EA 635 DKK
B20668.03 B20668.06
Methyl-3,5-dibromobenzoate ≥98%
Methyl-3,5-dibromobenzoate
Formel: C₈H₆Br₂O₂
Molekylvægt: 293,94 g/mol
Smeltepunkt: 61…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082648
CAS-nummer: 51329-15-8
EINECS: 000-000-0