Ethyl-2-ethylbutyrate ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
TCIAE0345-25MLEA
337
DKK
TCIAE0345-25ML
TCIAE0345-500ML
Ethyl-2-ethylbutyrate ≥99.0% (by GC)
Ethyl-2-ethylbutyrate
Formel:
C₈H₁₆O₂ Molekylvægt: 144,21 g/mol Kogepunkt: 152°C Flammepunkt: 39°C |
MDL Number:
MFCD00059396 CAS-nummer: 2983-38-2 EINECS: 221-044-9 UN nummer: 3272 ADR: 3,III |
![]() |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |