5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L11204.06EA 635 DKK
L11204.06 L11204.03
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline ≥99%
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline
Formel: C₈H₁₀N₂
Molekylvægt: 134,18
Kogepunkt: 72…74 °C (4 mmHg)
Massefylde: 1,061
Flammepunkt: 92 °C (197 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038078
CAS-nummer: 34413-35-9
EINECS: 252-002-8