(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32859.MDEA 712 DKK
H32859.MD H32859.03
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid ≥97%
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₃
Molekylvægt: 216,18 g/mol
Smeltepunkt: 101…103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519374
CAS-nummer: 1092461-32-9