4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H33730.06EA 3970 DKK
H33730.06 H33730.03
4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile ≥97%
4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₉H₈FNO
Molekylvægt: 165,17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13196591
CAS-nummer: 186191-34-4
ADR: 6.1,III