3-Ethoxypropionitrile ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAE0299-25MLEA 132 DKK
TCIAE0299-25ML TCIAE0299-500ML
3-Ethoxypropionitrile ≥99.0% (by GC)
3-Ethoxypropionitrile
Formel: C₅H₉NO
Molekylvægt: 99,1300 g/mol
Kogepunkt: 171°C
Flammepunkt: 63°C
MDL Number: MFCD00001959
CAS-nummer: 2141-62-0
EINECS: 218-393-4
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/37/28967837.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %